Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLKC1700010
ENZOBMLKC1700010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLKC1700010
N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide ≥98% (par CCM)
N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide
K⁺ channel activator.

A unique and selective ATP-sensitive K⁺ channel (KATP) opener (EC50=0.5 μM) which is short acting. Completely abolishes overactivity in a rat model of overactive bladder.

Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or ethanol (>25 mg/ml).


Formule: C₁₆H₁₄F₃NO₄S
MW: 373,346 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266222
Numéro CAS: 147695-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb57384371cf7efecc5147fd33d6515f179659e&vid=d86aac7fa4423c938040887920cc1fa1fd3272c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité