p-Nitroaniline standard
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI1060001
ENZOBMLKI1060001EA 49.5 EUR InStock
ENZOBMLKI1060001
p-Nitroaniline standard
Étalons Étalons organiques
pNA Calibration Standard (p-nitroaniline).  Chromogenic chromophore (λmax=400nm). Reference compound.
Formulation: 0.3mM (0.2mg/ml) in 50mM HEPES, pH 7.4, 100mM sodium chloride, 0.1% CHAPys, 10mM dithiothreitol, 1mM EDTA, 10% glycerol.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e7a88f345f57c5c8c6a9876a4465a29290a5e3e&vid=d5ef2b32f5b78303fa615303e0a9d32078994c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité