AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI1070001
ENZOBMLKI1070001EA 50.6 EUR InStock
ENZOBMLKI1070001
AMC (7-Amino-4-methylcoumarin) standard
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorogenic chromophore. Ex(max): 380nm, Em(max): 460nm. Reference compound.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité