Caspase assay buffer
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI1110020
ENZOBMLKI1110020EA 49.5 EUR InStock
ENZOBMLKI1110020
Caspase assay buffer
Tampons Tampons d'essais
50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Caspase assay buffer 20 mL ENZOBMLKI1110020
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité