Nicotinamide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI2830500
ENZOBMLKI2830500EA 49.5 EUR InStock
ENZOBMLKI2830500
Nicotinamide
Nicotinamide
Nicotinamide, the water-soluble amide of nicotinic acid, is a component of the two most important coenzymes-nicotinamide adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Nicotinamide is involved in numerous oxidation-reduction reactions in mammalian biological systems acting as an antioxidant.
Soluble in water, 100% ethanol or glycerol. Slightly soluble in chloroform, almost insoluble in ether or acetone.
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 14,06523
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28defecca22e1ab24aa0e7cbff11f6c6258a1a42&vid=d30f56d9f85db795ac8eeaad53d4fc6aa9ec2a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation 50 mM nicotinamide in 50 mM tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl₂.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité