Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
BMLKI3410012
ENZOBMLKI3410012EA 49.5 EUR InStock
ENZOBMLKI3410012
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Component of the 20S proteasome drug discovery assay.
New Product
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
ONU: 2926
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
12 mg ENZOBMLKI3410012
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité