Cathepsin K assay buffer
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI4320020
ENZOBMLKI4320020EA 48.4 EUR InStock
ENZOBMLKI4320020
Cathepsin K assay buffer
Buffers Tampons d'essais
50mM NaOAc, pH 5.5, 2.5mM EDTA, 1mM DTT and 0.01% Triton X-100®
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité