Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate 5 mM ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLKI5900050
ENZOBMLKI5900050EA 244 EUR InStock
ENZOBMLKI5900050
FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate 5 mM ≥95% (par HPLC)
FLUOR DE LYS®-succinyl, desuccinylase substrate
The FLUOR DE LYS®-Succinyl, desuccinylase substrate offers a highly sensitive and convenient alternative to radiolabeled, succinylated histones or peptide/HPLC methods for the assay of desuccinylases such as SIRT5.

Can be used for the study of desuccinylase kinetics, regulation, and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation Solution in DMSO
Absorbance maximum 350 - 380 nm
Emission maximum 450 - 480 nm
Purity ≥95% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité