Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLL1000005
ENZOBMLL1000005EA 64.9 EUR InStock
ENZOBMLL1000005
1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)
1-O-Hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
PAF receptor ligand.

Platelet activating factor (PAF) with a C16 alkyl group. Initiates receptor-mediated responses in platelets and a variety of other cells. Rabbit platelet PAF receptor KD=0.1 nM. EC₅₀ for stimulation of phosphoinositide metabolism in hippocampal cell line 1.2-1.5 nM.

Soluble in 100% ethanol (>100 mg/ml). Soluble in water (>100mg/ml) after sonication for 1 minute at 40 °C.


Formule: C₂₆H₅₄NO₇P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043214
Numéro CAS: 74389-68-7
Merck Index: 14,07524
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e4bb46bd6f5ad7159f9997f43789bd4f179f8dc&vid=bdcf2e859aa4cc164ca1bd4f67fd2059f860beeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Identity Determined by IR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité