Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ginkgolide B ≥90%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLL1350010
ENZOBMLL1350010EA 64.9 EUR InStock
ENZOBMLL1350010
Ginkgolide B ≥90%
Ginkgolide B
PAF receptor ligand

Most potent member of the ginkgolide family of PAF antagonists. Ginkgolide B accelerates PAF hydrolysis by promoting PAF-AH I alpha2 homodimer activity. Inhibits PAF-induced PMNL chemotaxis (IC50=490 nM). Orally effective against PAF-induced bronchospasm.


Formule: C₂₀H₂₄O₁₀
Numéro MDL: MFCD05662347
Numéro CAS: 15291-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aa34933359631002d3bb219a2ba6004d5e9df11&vid=95e651d82aa07ab309beeb27832f87682e0a4129&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité