Leukotriene C4 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLLC0040050
ENZOBMLLC0040050EA 424 EUR InStock
ENZOBMLLC0040050
Leukotriene C4 ≥95% (par HPLC)
Leukotriene C4
Prostanoid receptor ligand.
A cysteinyl leukotriene which acts as potent agonist for contraction of smooth muscle. Induces microvascular permeability and mucus secretion in airways. Enhances growth of human airway epithelial cells. Reduces myocardial contractility and coronary blood flow. Induces long lasting hypotension. Stimulates angiogenesis. Stimulates LH8, LHRH9 and prolactin release. Produced in specific cell types or by transcellular biosynthesis and rapidly metabolized to LTD4 and LTE4. Transported by the multidrug resistance protein (MRP; Km=35 nM).
Formule: C₃₀H₄₇N₃O₉S
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 72025-60-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05455
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac510bf624e831654bbc9a9d8bbc9e77ada9908d&vid=b0e9232b20afef6ce389d5704fd970cb43b5d43d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Concentration 50 µg/ml
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité