L-NASPA ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-Palmitoyl-L-serine phosphoric acid
BMLLP1010001
ENZOBMLLP1010001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLLP1010001
L-NASPA ≥98% (par CCM)
L-NASPA
L-NASPA is an antagonist of LPA-induced platelet aggregation and chloride conductance in Xenopus oocytes. In human breast carcinoma MDA-MB231 cells it is a potent LPA agonist.
Soluble in DMSO (10 mg/ml)or ethanol (10 mg/ml).
Formule: C₁₉H₃₈NO₇P·H₂O
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 155915-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772ba9d6a058abb44874bd967c2b7acc681648a1&vid=5efc5aed3d26231fc6cac7be280220fc012aaee7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité