Phosphatidic acid, dipalmitoyl ≥98% (par CCM), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLLP1030100
ENZOBMLLP1030100EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLLP1030100
Phosphatidic acid, dipalmitoyl ≥98% (par CCM), solide blanc
Phosphatidic acid, dipalmitoyl
PKC activator
A mitogenic lipid phosphate produced via the action of phospholipase D. Mediates agonist-dependent Raf-1 translocation and activation of the MAP kinase cascade.
Fine suspension in ethanol (5 mg/ml) with 15 minutes of sonication at room temperature.
Formule: C₃₅H₆₈O₈P·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 169051-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=366b423743368caa6265b5a8118881aa6c5339ee&vid=1b308a259207952ee02088c1d869fabf6aa8ada4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité