Phosphatidic acid, dioleoyl ≥98% (par GC), poudre blanche
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLLP1040010
ENZOBMLLP1040010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLLP1040010
Phosphatidic acid, dioleoyl ≥98% (par GC), poudre blanche
Phosphatidic acid, dioleoyl
PKC activator
A mitogenic lipid phosphate produced via the action of phospholipase D. Mediates agonist-dependent Raf-1 translocation and activation of the MAP kinase cascade. Activates PKCζ.
Soluble in chloroform.
Formule: C₃₉H₇₃O₈P·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00674303
Numéro CAS: 108392-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68f5ec6748eb0fac38567a400596c1c607fd3fc8&vid=4da5a649048b130f4e0345efc58bd58e49b19ce9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (GC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité