Benzamil hydrochloride ≥98% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: N-(Benzylamidino)-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Benzamil HCl, Benzylamiloride hydrochloride, 3,5-Diamino-N-(N-benzylcarbamimidoyl)-6-chloropyrazine-2-carboxamide hydrochloride
BMLNA1030050
ENZOBMLNA1030050EA 271 EUR InStock
ENZOBMLNA1030050
Benzamil hydrochloride ≥98% (par HPLC), solide jaune
Benzamil hydrochloride
Na⁺ channel blocker
Derivative of amiloride (Prod. No. BML-CA200). Potent sodium channel blocker.
Soluble in water.
Formule: C₁₃H₁₄ClN₇O·HCl
MW: 356,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069219
Numéro CAS: 161804-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité