Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lidocaine-N-ethyl bromide ≥98% (par CCM), solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLNA1340100
ENZOBMLNA1340100EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLNA1340100
Lidocaine-N-ethyl bromide ≥98% (par CCM), solide blanc
Lidocaine-N-ethyl bromide
Na+ channel blocker

Quaternary derivative of lidocaine (Prod. No. ALX-550-251). Blocks voltage-gated Na+ channels. Effectively blocks cardiac Na+ channels when applied from either side of the membrane but blocks neuronal Na+channels only from the intracellular side. Externally applied QX-314 was shown to inhibit high frequency activity in sensory nerves

Soluble in water or DMSO.


Formule: C₁₆H₂₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083182
Numéro CAS: 21306-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité