6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
BMLNA1380020
ENZOBMLNA1380020EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNA1380020
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine ≥98% (par CCM)
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Na+ channel blocker, K+ channel activator
Glutamate release inhibitor. Neuroprotective. Blocks the inactivated state of voltage-gated neuronal Na+ channels at very low concentrations (about 0.1µM) and activates the TREK family of two-pore domain potassium channels.
Formule: C₈H₅F₃N₂OS
MW: 234,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210213
Numéro CAS: 1744-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8204234abdd45b1be789a6b76603cef17365ab46&vid=7e537d94fd541b13729a7bc3f9d5db5e9f0c9b06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité