Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bupivacaine hydrochloride monohydrate ≥98% (par UHPLC), solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLNA1390001
ENZOBMLNA1390001EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLNA1390001
Bupivacaine hydrochloride monohydrate ≥98% (par UHPLC), solide blanc
Bupivacaine hydrochloride monohydrate
Sodium channel blocker. Clinically useful local anesthetic.

Soluble in water (5 mg/ml).


Formule: C₁₈H₃₁ClN₂O₂
MW: 342,908 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078956
Numéro CAS: 73360-54-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e6c4daf8a61997dbd05f746e6910f78e3af21e4&vid=3339066d9519899ce1cbd8257d26a16730e83a04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (UHPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité