Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Batrachotoxin ≥90% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLNA1410010
ENZOBMLNA1410010EA 315.7 EUR InStock
ENZOBMLNA1410010
Batrachotoxin ≥90% (par HPLC, TLC)
Batrachotoxin
Na+ channel activator

  • Formulation: Thin film.

Batrachotoxin is a potent neurotoxin found in the skin of various poisonous frogs. BTX binds specifically to voltage-gated Na+ channels causing steady state activation, preventing all forms of inactivation, slowing deactivation and altering ion selectivity.

Soluble in DMSO, methanol or 100% ethanol.


Formule: C₃₁H₄₂N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 23509-16-2
ONU: 3172
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d36719aff66296c375da376eabc3cd9112e2fd&vid=5f230a5c612980daf92824dea3c78a68570ecaeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC, TLC, Toxicity)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité