Levocabastine HCl ≥99% (par HPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLNH1070010
ENZOBMLNH1070010EA 252 EUR InStock
ENZOBMLNH1070010
Levocabastine HCl ≥99% (par HPLC), solide blanc
Levocabastine HCl
Histamine H₁ receptor antagonist. An antagonist of low affinity neurotensin receptors.
Soluble in DMSO, methanol or DMF.
Formule: C₂₆H₂₉FN₂O₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79547-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité