HOE-140 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Icatibant, ((2S,3aS,7aS)-1-((R)-2-(((S)-2-(2-((2S,4R)-1-(D-Arginyl-L-arginyl-L-prolyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamido)acetamido)-3-(thiophen-2-yl)propanoyl)-L-seryl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carbonyl)-L-arginine
BMLNK1040001
ENZOBMLNK1040001EA 324 EUR InStock
ENZOBMLNK1040001
HOE-140 ≥95% (par HPLC)
HOE-140
A potent and selective bradykinin B2 antagonist.
HOE-140 is a useful tool for discrimination of the physiological roles of bradykinin B2 versus B1 receptors. Displays a protective effect in myocardial reperfusion injury.
Soluble in water.
Formule: C₅₉H₈₉N₁₉O₁₃S
MW: 1304,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 130308-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Identity Determined by MS
Sequence D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-Tic-Oic-Arg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité