Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salvinorin A ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLNO1090001
ENZOBMLNO1090001EA 161 EUR InStock
ENZOBMLNO1090001
Salvinorin A ≥98% (par HPLC)
Salvinorin A
Potent naturally occuring diterpenoid κ1-opioid selective agonist. Displays high affinity at κ1-opioid receptors (Ki=4.3 nM).

Soluble in methanol, pyridine, acetonitrile, and chloroform.


Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 83729-01-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4227fbfaa9ba6e6410059401dd2934c49bec2b33&vid=4627113780aa7a89a0ebb2a43f9d8b3f2c558f6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité