N-Desmethyl clozapine ≥99% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLNS1060025
ENZOBMLNS1060025EA 453.2 EUR InStock
ENZOBMLNS1060025
N-Desmethyl clozapine ≥99% (par HPLC), solide jaune
N-Desmethyl clozapine
Serotonin receptor ligand.
Major metabolite of clozapine. Potent serotonin 5-HT1c receptor antagonist.
Soluble in ethanol (25 mg/ml) or DMSO (>44 mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210189
Numéro CAS: 6104-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06418a6f13ae39ca89b5b0ab652f0cad72597ff9&vid=d1ea554b1a33168504d129c1c188438693055e8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité