N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLNS5200001
ENZOBMLNS5200001EA 66 EUR InStock
ENZOBMLNS5200001
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide ≥98% (par HPLC)
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Endogenous agonist at melatonin MT1 and MT2 receptors. Displays antioxidant and antiapoptotic effects in numerous cell types as well as beneficial effects in various neurodegenerative diseases. It protects neuronal cells from amyloid beta-mediated oxidative damage and increases survival in an Alzheimer’s disease transgenic mouse model. Melatonin directly inhibits mitochondrial permeability transition pore (IC50 = 0.8M) and reduced the loss of neurons in a rat model of transient brain ischemia.
  • Ultra-pure
White to off-white powder.
Soluble in dilute aqueous acid, methanol or 100% ethanol.
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité