3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (par HPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: MDL-72222, Mdl 72222, rel-(1R,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3,5-dichlorobenzoate, Bemesetron
BMLNS5300050
ENZOBMLNS5300050EA 451 EUR InStock
ENZOBMLNS5300050
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (par HPLC), solide blanc
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
Serotonin receptor ligand
  • Serotonin 5-HT3 antagonist.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₅H₁₇Cl₂NO₂
MW: 314,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865533
Numéro CAS: 40796-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bace0fea31dab618d8589eefe4220f1155bde59&vid=d9646f8b9c8d24bebd66255a697c07429187b1fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité