Kemptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1070001
ENZOBMLP1070001EA 58.3 EUR InStock
ENZOBMLP1070001
Kemptide
Protéines et Peptides
PKA substrate
Phosphate acceptor peptide. Substrate for Ser/Thr protein kinases. Km=4,7 µM for cAMP-dependent protein kinase (PKA). The sequence defines the phosphorylation site of porcine liver pyruvate kinase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité