[Ser25]-Protein kinase C (19-31)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1110001
ENZOBMLP1110001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP1110001
[Ser25]-Protein kinase C (19-31)
Protéines et Peptides
PKC substrate
Derived from the PKC pseudosubstrate sequence but with an Ala to Ser-25 substitution which makes it a good substrate (Km=0,2 µM) rather than an inhibitor. The resulting sequence is RFARKGSLRQKNV.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité