BPDEtide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1120001
ENZOBMLP1120001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP1120001
BPDEtide
Protéines et Peptides
Substrate for PKG and PKA
Sequence derived from bovine lung cGMP specific phosphodiesterase (cG-BPDE). Specific substrate for PKG, Km=68 µM; Km for PKA=320 µM, with no phosphorylation detected for CaMKII or PKC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité