OmniMMP™ fluorogenic Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1260001
ENZOBMLP1260001EA 255 EUR InStock
ENZOBMLP1260001
OmniMMP™ fluorogenic Substrate
Protéines et Peptides
Highly quenched and sensitive fluorogenic MMP substrate
Fluorogenic substrate for nearly all matrix metalloproteinase (MMP) enzymes, and ADAM17/TACE. This highly-quenched (99,5%) substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Ex.: 328 nm, Em.: 393 nm, although the following Ex/Em have been used: 320-340/400-420. Also available: OmniMMPTM Fluorogenic Control Peptide (BML-P127).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité