MMP Substrate (fluorogenic)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1280001
ENZOBMLP1280001EA 229 EUR InStock
ENZOBMLP1280001
MMP Substrate (fluorogenic)
Protéines et Peptides
Fluorogenic substrate for several matrix metalloproteinases (MMPs).
  • Compatible with most fluorometers
  • Ex/Em= 340 nm/440 nm, although 365/450 is also appropriate
It is cleaved by MMP-1, MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-11, MMP-12, MMP-13, and ADAM9/MDC9, but only slightly by MMP-2 and not at all by ADAM17/TACE. Highly quenched, with strong fluorescence by Nma at 440nm once cleavage separates it from the aromatic Dnp moiety.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité