H-Arg-AMC·2HCl
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1350025
ENZOBMLP1350025EA 137.5 EUR InStock
ENZOBMLP1350025
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Substrate for cathepsin H and aminopeptidases
Fluorogenic substrate for Cathepsin H (Km=150 µM) and aminopeptidases. Ex.: 380 nm, Em.: 460 nm, although the following Ex/Em can also be used: 355,375/440,450. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: fluorogenic calibration standard AMC (BML-KI144).
Formule: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
Numéro MDL: MFCD00155578
Numéro CAS: 113712-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité