(S)-2-Amino-5-guanidino-N-(4-nitrophenyl)pentanamide dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1360025
ENZOBMLP1360025EA 52.8 EUR InStock
ENZOBMLP1360025
(S)-2-Amino-5-guanidino-N-(4-nitrophenyl)pentanamide dihydrochloride ≥99%
(S)-2-Amino-5-guanidino-N-(4-nitrophenyl)pentanamide dihydrochloride
Aminopeptidase substrate
Chromogenic substrate for Cathepsin H and aminopeptidases. Release of pNA is monitored at 405-410 nm. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: calibration standard pNA (BML-KI145).
Formule: C₁₂H₂₀Cl₂N₆O₃
Numéro MDL: MFCD00058249
Numéro CAS: 40127-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité