Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1410025
ENZOBMLP1410025EA 90.2 EUR InStock
ENZOBMLP1410025
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Protéines et Peptides
Cathepsin substrate
Chromogenic substrate cleaved by cathepsin G, subtilisins, chymotrypsin, chymase, and cyclophilins, but not neutrophil elastase. Release of pNA is monitored at 405 to 410 nm. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: calibration standard pNA (BML-KI145).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité