IkappaB Kinase Substrat (Biotin)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1480001
ENZOBMLP1480001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLP1480001
IkappaB Kinase Substrat (Biotin)
Protéines et Peptides
This peptide sequence, RHDSGLDSMKD, is derived from the area surrounding serine 32 and serine 36 of IκBα, which is phosphorylated by IκB Kinase (IKK).
The biotin allows the peptide to be used in IKK kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité