Crosstide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1490001
ENZOBMLP1490001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP1490001
Crosstide
Protéines et Peptides
Akt substrate
This peptide sequence, GRPRTSSFAEG, corresponds to the sequence of GSK3 surrounding the serine phosphorylated by MAP kinase activated protein kinase (MAPKAP kinase-1) and p70 ribosomal S6 kinase. Acts as a substrate for Akt (PKB), Km=4 µM. Useful in phosphocellulose kinase assays.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité