Protein phosphatase 2 substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1520001
ENZOBMLP1520001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP1520001
Protein phosphatase 2 substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, RRApTVA, has been found to be an excellent substrate for both PP2A and PP2C phosphatases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité