Protein tyrosine phosphatase substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1530001
ENZOBMLP1530001EA 136 EUR InStock
ENZOBMLP1530001
Protein tyrosine phosphatase substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, ENDpYINASL, is derived from a highly conserved region of the T-cell phosphatase, TCPTP, and has been shown to be an excellent general substrate for protein tyrosine phosphatases.
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg ENZOBMLP1530001
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité