PKCdelta Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1540001
ENZOBMLP1540001EA 132 EUR InStock
ENZOBMLP1540001
PKCdelta Substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, ARRKRKGSFFYGG, was selected from a peptide library for optimal phosphorylation by protein kinase C delta (PKCdelta).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité