PKCzeta Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1560001
ENZOBMLP1560001EA 139 EUR InStock
ENZOBMLP1560001
PKCzeta Substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, RRFKRQGSFFYFF, was selected from a peptide library for optimal phosphorylation by protein kinase C zeta (PKCζ).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité