Shp 1 and 2 substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1570001
ENZOBMLP1570001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP1570001
Shp 1 and 2 substrate
Protéines et Peptides
This peptide sequence, EFpYAEVGRSPPDPAK, was selected by phage display analysis for optimal Shp-1 and Shp-2 phosphatase activities.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité