[pSer95, Ala97]-RII (81-99)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1600500
ENZOBMLP1600500EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP1600500
[pSer95, Ala97]-RII (81-99)
Protéines et Peptides
Calcineurin substrate
This sequence, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE is derived from cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit type II [PKA; [Ala-97]-RII (81-99)] with a phosphoserine at Ser95. This peptide can be used directly as a calcineurin (protein phosphatase 2B, PP2B) substrate. Phosphate release can be quantified using the (BML-AK111) detection reagent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité