Z-AAD-CMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1650001
ENZOBMLP1650001EA 166.1 EUR InStock
ENZOBMLP1650001
Z-AAD-CMK
Protéines et Peptides
Caspase inhibitor
Irreversible, cell-permeable inhibitor of granzyme B (ID50=0,3 µM). Does not inhibit granzyme A. Inhibition of granzyme B with Z-AAD-CMK prevented caspase-3 activation in T cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité