Crosstide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1910001
ENZOBMLP1910001EA 200.2 EUR InStock
ENZOBMLP1910001
Crosstide
Protéines et Peptides
Akt substrate
This peptide sequence, biotin-GRPRTSSFAEG, corresponds to the sequence of GSK3 surrounding the serine phosphorylated by MAP kinase activated protein kinase (MAPKAP kinase-1) and p70 ribosomal S6 kinase. Acts as a substrate for Akt (PKB), Km=4 µM. The N-terminal biotin allows this peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité