L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CREBtide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1950001
ENZOBMLP1950001EA 157 EUR InStock
ENZOBMLP1950001
CREBtide
Protéines et Peptides
PKA substrate
This peptide, KRREILSRRPSYR, is an excellent substrate for many serine kinases, including PKA and PKC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité