Z-VVR-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP1990010
ENZOBMLP1990010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLP1990010
Z-VVR-AMC
Protéines et Peptides
Substrate for cathepsin S and cathepsin L
Sensitive fluorogenic substrate for cathepsin S and cathepsin L. Also cleaved by cathepsin B, cathepsin V, kallikrein 8, and factor VIIa/TF but not cathepsin K nor kallikrein 2. Ex.: 380 nm, Em.: 460 nm, although the following Ex/Em can also be used: 355,375/440,450. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: fluorogenic calibration standard AMC (BML-KI144).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité