PKI
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2030500
ENZOBMLP2030500EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2030500
PKI
Protéines et Peptides
PKA inhibitor
Sequence is from the heat-stable skeletal muscle inhibitor protein of PKA. Peptide binds to the catalytic subunit of PKA and displaces the regulatory subunit. Mimics protein substrate by binding to the catalytic site via the Arg-cluster basic residues. Ki =2,3 nM for PKA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité