mLCK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2090001
ENZOBMLP2090001EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLP2090001
mLCK
Protéines et Peptides
MLCK inhibitor
This sequence, KRRWKKNFIAV, is from skeletal muscle myosin light chain kinase (MLCK) (342-352) pseudosubstrate site. Inhibits MLCK (Ki =1 µM with MLC peptide substrate). Possesses only slight calmodulin binding activity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité