MeOSuc-AAPV-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2130005
ENZOBMLP2130005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP2130005
MeOSuc-AAPV-pNA
Protéines et Peptides
Substrate for neutrophil elastase and neutrophil proteinase 3
Highly sensitive substrate for human and mouse neutrophil elastase (leukocyte elastase) and neutrophil proteinase 3 (PR-3, myeloblastin), but not cathepsin G nor chymotrypsin. This substrate can be used for in vitro assays with purified enzyme, or with biological fluids or conditioned medium. Hydrolysis of the substrate can be detected at 405-410 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité