Abl kinase substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2160001
ENZOBMLP2160001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2160001
Abl kinase substrate
Protéines et Peptides
This peptide, EAIYAAPFAKKK, was identified as a high affinity (Km=4 µM) and specific substrate for the Abl kinase through a degenerate peptide library.
The three lysines on the carboxy-terminus allow this peptide to be used in phosphocellulose kinase assays.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité