Lyn and Syk kinase substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2170001
ENZOBMLP2170001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2170001
Lyn and Syk kinase substrate
Protéines et Peptides
This peptide, EDPIYEFLPAKKK, was identified through phage display as a high affinity substrate for both Lyn kinase (Km=24 µM) and Syk kinase (Km=17 µM).
The three lysines on the C-terminus allow this peptide to be used in phosphocellulose kinase assays.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité